Acetochlor, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
33379-100MGEA 81.3 EUR
33379-100MG
Acetochlor, Supelco®
Acetochlor
Formel: C₁₄H₂₀ClNO₂
MDL: MFCD00143534
CAS-Nummer: 34256-82-1
EINECS: 251-899-3