Benzo[b]thiophen-2-carbaldehyd
Lieferant: CHEMPUR
CHMPFL13717.POREA 0 EUR
CHMPFL13717.POR
Benzo[b]thiophen-2-carbaldehyd
Benzo[b]thiophen-2-carbaldehyd
Formel: C₉H₆OS
Molecular Weight: 162,21 g/mol
MDL: MFCD01075041
CAS-Nummer: 3541-37-5