Natrium-4-aminosalicylat Dihydrat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
J64449.22EA 59 EUR
J64449.22 J64449.36 J64449.14
Natrium-4-aminosalicylat Dihydrat 98%
Natrium-4-aminosalicylat Dihydrat
Formel: C₇H₆NNaO₃·2H₂O
Molecular Weight: 211,14 g/mol (175,12 anhy)
Schmelzpunkt: 250 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064392
CAS-Nummer: 6018-19-5
EINECS: 205-091-2