Diese beidhändig tragbaren Handschuhe schützen die Hand vor einer Bandbreite an chemischen Gefahren. Sie weisen geringe ESD- und Partikelzahlen auf und bieten gleichermaßen Schutz vor Hochleistungs-Halbleitern sowie vor verderblichen Lebensmitteln.
- Unsteril, puderfrei, glatte Struktur
- Die Stulpe mit Rollrand verhindert das Eindringen von Schmutz in den Handschuh
- Die Oberfläche sorgt für eine gute Griffigkeit und stößt Flüssigkeiten ab
- Antistatische Eigenschaften: Geeignet für die Handhabung von Elektrogeräten
- Hohe Bewegungsfreiheit im Bereich des Handgelenks
Diese Handschuhe sind ideal für den Reinraum, das Labor und die Lebensmittelverarbeitung, wo anspruchsvolle Industrie-Hygienestandards erforderlich sind.
Standards: EN ISO 374-1 Typ C (K), EN ISO 374-5 VIRUS; Kat. III
Verpackung: 100 Handschuhe pro Beutel.