Allzweckhandschuhe, Double Palm Rigger A230
Lieferant: Portwest
113-6881EA 5.6 EUR
113-6881
Allzweckhandschuhe, Double Palm Rigger A230
Handschuhe
Diese Rindspaltleder-Handschuhe eignen sich für den Einsatz im Bauwesen und Landschaftsbau, sowie in der Land- und Forstwirtschaft.
  • Handflächen- und Zeigefingerbereiche sind verstärkt für zusätzlichen Schutz
  • Baumwoll-Handrücken für eine verbesserte Belüftung
Standards: EN 388:2016 (3334X), EN 407 (X2XXXX)