Feuerfeste Abfallbehälter
Lieferant: Rubbermaid
129-0950EA 426 EUR
129-0950 129-0951 129-0957 129-0956 129-0955
Feuerfeste Abfallbehälter
Behälter Abfallbehälter
Diese einfachen, sicheren Abfallbehälter aus Fiberglass eignen sich zur Entsorgung von allgemeinem Abfall.
  • Abgerundete Ecken für eine höhere Festigkeit und Haltbarkeit
  • Kein Rosten, Splittern, Abblättern oder Verbeulen
  • Kratzfeste Struktur, die sich leicht reinigen lässt und dadurch lange erhalten bleibt
  • Entspricht wichtigen Standards zur Feuerbeständigkeit
  • Getestet und klassifiziert durch Underwriters Laboratories, da sie brennendes Papier enthalten können