Nassmopp-Stiele, Invader®
Lieferant: Rubbermaid
Rubbermaid
129-0752EA 46.6 EUR
129-0752
Nassmopp-Stiele, Invader®
Mopps
Nassmopp-Stiel aus Glasfaser mit Kunststoffgriff. Die Mopps werden mit einem Rändelrad fest eingeklemmt. Für die Verwendung mit 1-Zoll- und 5-Zoll-Mopps mit Kopfbändern.