Flammhemmende Pilotenjacke, Gloverdown 1873
Lieferant: Sioen
113-7007EA 112 EUR
SIOE1873/B75/S SIOE1873/B75/3XL SIOE1873/B75/M SIOE1873/B75/1XL SIOE1873/B75/L SIOE1873/B75/2XL
Flammhemmende Pilotenjacke, Gloverdown 1873
Diese wasser- und winddichte Jacke aus Siopor® FR AST Material (100 % Polyester-Material mit FR-PU-Beschichtung + AST) verfügt über ein festes, flammfestes Baumwollfutter. Das Material ist antistatisch und bietet eine hohe Reißfestigkeit.
  • Verlängerter Rücken, abnehmbare Ärmel
  • Gerader Kragen, versteckter Reißverschluss
  • Zwei aufgesetzte Taschen, Öse für Anstecker
  • Elastische Manschetten, Zugkordel im Saum
Gewicht: 240 g/m²
EN 13034 (Typ PB/6), EN 531 (A/B2/C1), EN 14116 (Innenindex 3; Außenindex 1), EN 1149-5, EN 14058 (23XXX)