Strickhandschuhe, Halbfinger
Lieferant: Portwest
PRTWGL14BKREA 7.7 EUR
PRTWGL14BKR 112-2949
Strickhandschuhe, Halbfinger
Handschuhe
Diese Handschuhe bestehen aus einer Materialkombination: Das Außenmaterial aus Acrylmaschenware ist widerstandsfähig, während das weiche Insulatex™-Innenfutter zusätzliche Wärme und Komfort bietet. Ideal für die Verwendung im Freien.
  • Gute Beweglichkeit
  • Fingerlos für verbesserten Griff
Gewicht des Insulatex™ Futters: 40 g/m²