Sicherheits-Vorhängeschlösser
Lieferant: Brady
238-0046EA 113.03 EUR
238-0046 238-0047 BRDY814154 238-0051 238-0052 238-0042 238-0053 238-0043 238-0044 238-0045
Sicherheits-Vorhängeschlösser
Sicherheitsverriegelungen
Diese kompakten und leichten Vorhängeschlösser eignen sich ideal für alle Verriegelungsvorrichtungen. Die isolierte Schlüsselkammer schützt Arbeiter beim Einführen des Schlüssels vor einem Stromschlag. Ideal für alle elektrischen Anwendungen, insbesondere in Bereichen mit wenig Platz.
  • Verstärktes Nylon, mit Nylonbügel (38 mm)
  • Schlüssel wird erst freigegeben, wenn der Bügel des Vorhängeschlosses geschlossen ist
  • 6-poliger Zylinder mit Schließmechanismus (robustes Nylon) hat ein geripptes Design für einfache Handhabung und Grifffestigkeit
  • Nylon-Gehäuse ist chemisch beständig und korrosionsfest mit verbesserter Schlagfestigkeit
  • Jedes Vorhängeschloss hat einen anderen Schlüssel und wird mit einem Schlüssel geliefert
Shackle diameter: 6,5 mm
Shackle clearance: 20 mm
Shackle W×H: 33×38 mm