Sie suchten nach: Kameras
Wählen Sie aus einer großen Vielfalt von Digitalkameras für verschiedenste Laboranwendungen wie Farbbildgebung, digitale Mikroskope und Infrarot-Thermografie sowie für die Verwendung mit Projektoren im Unterricht. Diese Kameras sind mit hochauflösenden Objektiven ausgestattet und sowohl im Fotografie- als auch Video-Format einfach zu bedienen. Einige Modelle können an leistungsstarke Mikroskope angeschlossen werden, um eine verbesserte Leistung mit exakter Detailwiedergabe zu erhalten.
Wählen Sie aus einer großen Vielfalt von Digitalkameras für verschiedenste Laboranwendungen wie Farbbildgebung, digitale Mikroskope und Infrarot-Thermografie sowie für die Verwendung mit Projektoren im Unterricht. Diese Kameras sind mit hochauflösenden Objektiven ausgestattet und sowohl im Fotografie- als auch Video-Format einfach zu bedienen. Einige Modelle können an leistungsstarke Mikroskope angeschlossen werden, um eine verbesserte Leistung mit exakter Detailwiedergabe zu erhalten.
41  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"41"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (630-2957)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Die VisiCam B5 ist eine Mikroskop-Okularkamera mit C-Mount.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese Kameras liefern hochauflösende Bilder für alltägliche Mikroskopieaufgaben.
Artikel-Nr: (611-2257)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese USB-Kamera passt auf das Okular von biologischen binokularen und monokularen Mikroskopen. Auf diese Weise können Benutzer Bilder digitalisieren,...
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (630-2678)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Dieses Windows®-Tablet mit großem LCD-Touchscreen und integrierter Kamera mit 5,1-MP bietet eine fortschrittliche Lösung für die digitale Mikroskopie....
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Hochgeschwindigkeitskameras für Routine-Anwendungen mit ausgezeichneter Farbwiedergabe.
Artikel-Nr: (630-3271)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Wi-Fi-Kamera mit guter Auflösung (bis zu 5 MP), CMOS-Sensor und Wi-Fi-Verbindung, empfohlen für grundlegende/generelle Anwendungen in Bildung und im P...
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (630-2958)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Hochleistungskamera mit moderner Software für verschiedene Beobachtungsverfahren.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: LEICA MICROSYSTEMS
Beschreibung: Leica (Hellfeld) Farbkameras bieten eine hervorragende Farbtreue dank modernster Farbinterpolationsalgorithmen, die im Kamerakopf ausgeführt werden. L...
Artikel-Nr: (TEST0560.8725)
Lieferant: Testo
Beschreibung: Die Wärmebildkamera testo 872s ist hervorragend geeignet für die professionelle Industrie- und Gebäudethermografie - gleichzeitig garantiert sie ein s...
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (630-1120)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Kamera mit Videoausgang zum Anschluss an Videoprojektoren, externe Monitore oder einen Computer (über das optionale USB-Set).
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (630-2992)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese hochauflösende C-Mount-Kamera ist mit einem 20-MP 1"-CMOS-Farbsensor ausgestattet. Das große Sensor- und Kühlsystem ist bestens für geringe Lich...
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (630-2661)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: This system is composed of a tablet and a wireless 5 MP camera. It can be attached to all microscopes with a C-mount.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: Testo
Beschreibung: Die testo 883 Wärmebildkamera ermöglicht beste Bildqualität, automatische Zuordnung/Archivierung von Wärmbildern zum Messobjekt und eine professionell...
Lieferant: LEICA MICROSYSTEMS
Beschreibung: With Flexacam microscope cameras, you can see the fine sample details you need to see with precise colors and high resolution.
Neuer Artikel bei VWR!
Artikel-Nr: (TEST0560.8716)
Lieferant: Testo
Beschreibung: Gemeinsam mit unseren Praxis-Profis haben wir die Wärmebildkamera testo 871s entwickelt, damit Sie schnell und einfach mit einer professionellen Wärme...
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (TEST0560.8684)
Lieferant: Testo
Beschreibung: Die Wärmebildkamera Testo 868s, vereinfacht und beschleunigt Ihre Aufgaben, ohne dabei auf professionelle Wärmebildtechnik verzichten zu müssen. Mithi...
VE: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 41
no targeter for Bottom