Filter-Dispenser sind ideal für mikrobiologische Testlabore mit hohem Durchsatz, die nach ergonomischeren, schnelleren Möglichkeiten der Handhabung einzelner Membranen suchen. Der Sentino® Filter-Dispenser wurde entwickelt, um einen Membranfilter auf Knopfdruck auf aseptische Weise zu spenden.
- Einfach zu beladen, ohne zu verklemmen; Führungsplatten unterstützen beim Beladen und halten die Nachfüllrolle bei der Verwendung richtig ausgerichtet
- Softtouch-Tastatur für das aseptische Spenden von Membranfiltern
- Für 200 Membranfilter entwickelt
- Kompaktes, tragbares Design mit kleinformatiger Nachfüllpackung
- Kann ans Stromnetz angeschloßen oder für den mobilen Einsatz mit einer Batterie genutzt werden; Leuchten zeigen an, wenn die Batterieleistung nachlässt
- Leicht zu reinigen
Der Sentino® Filter-Dispenser kann benutzt werden für: Trink- und Abwasseranalyse, Wasserüberwachung für Umwelt- und Freizeitzwecke, Herstellung von Körperpflegeprodukten, Getränke-Überwachung, Überwachung des Wassersystems von Pharmazie und Industrie, pharmazeutische Rohstoffe, Zwischenprodukte und Endprodukte.
Lieferumfang: Inkl. Netztransformator, EU- und UK-Stecker und Bedienungsanleitung auf CD-ROM.