Chemikalienbeständige Overalls, 4535
Lieferant: 3M
113-6298EA 353 EUR
113-6298 113-6297 113-6300 113-6299 113-6296
Chemikalienbeständige Overalls, 4535
Einweg-Kleidung
Diese Einweg-Overalls aus PP mit PE-Laminat bieten ausgezeichneten Schutz vor trockenen Partikeln und Spritzern bestimmter flüssiger Chemikalien.
  • Bewegungsfreiheit durch elastische Taillen- und Beinbündchen sowie Strickbündchen für zusätzlichen Tragekomfort
  • Extragroße atmungsaktive Rückenpartie (SMMMS) für eine verringerte Wärmebelastung und erhöhten Komfort
  • Zweiwege-Reißverschluss, Kapuze und verschließbare Windschutzleiste für verbesserten Schutz
  • Fusselarm und antistatisch beschichtet
Typische Anwendungen umfassen z. B. Lackierarbeiten, industrielle Reinigung und Wartung, industrielle und chemische Verarbeitung, Gebäudereinigung, Isolierarbeiten, Umgang mit Pestiziden/Landwirtschaft (nur partikelförmige Aerosole), Pulverbeschichtung und Herstellung von Pharmazeutika.
Farbe: Weiß/blau
Standards: Typ 5/6, EN 1149-5, EN 1073-2; Kat. III