Hitzeschutzhandschuhe, Fireblade™ FB IV
Lieferant: Marigold Industrial
Fireblade
MARGFB1V00000EA 58.6 EUR
MARGFB1V00000
Hitzeschutzhandschuhe, Fireblade™ FB IV
Handschuhe
Diese Schutzhandschuhe aus 100 % Kevlar® über Baumwollfutter-Maschenware eignen sich für alle Arten von Arbeiten, die Schnitt- und Wärmeschutz von Handgelenk und Unterarm erfordern.
  • Hohe Schnittschutzstufe zum Schutz vor scharfen Kanten
  • Geeignet für den Einsatz bei hohen Temperaturen bis zu 350 °C
  • Längere Manschette schützt Handgelenk und Unterarm
  • Ideal für die Verwendung in Kombination mit Fireblade™ Armstulpen
Ideal für den Einsatz in der Keramikproduktion, an heißen Öfen, beim Schweißen, beim Ziegel- und Glasbrennen sowie bei Dampferzeugungsprozessen.
Standards: EN 388 (254X), EN 407 (4341XX), Kat. II