Latexhandschuhe, Solo 995
Lieferant: Mapa Professionnel
112-0763EA 33.2 EUR
112-0763 112-0766 112-0764 112-0765
Latexhandschuhe, Solo 995
Handschuhe
Diese Handschuhe aus Naturlatex mit chlorierter Innenfläche und genarbten Fingerspitzen bieten einen guten Schutz für leichte Arbeiten mit Lebensmitteln, die Montage von kleinen, öl- und schmiermittelfreien Teilen in der Automobilindustrie und Laboranwendungen.
  • Unsteril, chloriniert, strukturierte Fingerspitzen
  • Präzises Arbeiten dank der Flexibilität von natürlichem Latex
  • Können allein oder als Außenhandschuhe getragen werden
  • Einfach an- und auszuziehen
  • Bieten Schutz für kurze Tragezeiten
Standards: EN ISO 374-1 Type C, EN ISO 374-5, Kat. III
Zugelassen für den Lebensmittelkontakt (mit Ausnahme von öligen Nahrungsmittel mit einem Faktor unter 2, Getränken, sauren Lebensmittel, Milchprodukten, Obst und Gemüse)