Vollsichtbrillen, B-Line
Lieferant: Bollé Safety
B-Line
111-0982EA 4.8 EUR
111-0982 111-0981
Vollsichtbrillen, B-Line
Vollsichtbrillen
B-Line sind Schutzbrillen, die den Träger vor den industriellen Risiken schützen.
  • PVC-Rahmen
  • Mit oder ohne beschlagfreier Beschichtung
  • Elastisches Kopfband
Standards: EN 166 / EN 170