Schutzbrillen, Gunmetal
Lieferant: Honeywell Safety Products
Gunmetal
111-1445EA 15.8 EUR
111-1445
Schutzbrillen, Gunmetal
Schutzbrillen
Elegant und modisch designte Brillen aus PC.
  • Große Rundumbrille mit einem weiten Panoramasichtfeld und einer ausgezeichneten Seiten- und Wangenabdeckung
  • Verstellbarer Kautschuk-Nasebügel mit Drahtkern kann für eine bessere Passform nach oben und unten geneigt werden
  • Bügelenden mit doppelt aufgetragenem Material verhindert ein Verrutschen
Standards: EN 166 FT