Becher mit Henkel, SteriWare®
Lieferant: Sampling Systems
SteriWare®
SAMP8049H-2000EA 120 EUR
SAMP8049H-2000 SAMP8049H-2000S
Becher mit Henkel, SteriWare®
Becher
HDPE, durchscheinend
  • Einzeln Verpackt
  • BSE/TSE-frei
  • Komplette Chargen-Rückverfolgbarkeit
Einweg-Becher haben einen breiten Boden welcher sie sehr stabil macht Der Henkel ist abgerundet um das halten bequem zu machen