NEXT GEL® ist eine gießfertige, vorgemischte Lösung aus Acrylamid, Bisacrylamid, Gelpuffer und SDS, die eine hervorragende, ultrafeine Auflösung von Proteinbanden ermöglicht. Die einzigartige Acrylamid-Matrix verlangsamt die Migration von Proteinen und macht ein Stapelgel überflüssig. Dies spart nicht nur Zeit, sondern ermöglicht auch, dass die Proteine über eine längere Geloberfläche laufen, was zu einer höheren Auflösung führt. Die proprietäre Chemie verfügt über gradientenartige Eigenschaften, die die Trennung kleiner Peptide und Proteine mit hohem Molekulargewicht im selben Gel ermöglichen.
- Bereit zum Gießen von SDS-Polyacrylamidlösungen – einfach APS und TEMED hinzufügen
- Schnelleres Gelgießen, da kein Stapelgel erforderlich ist
- Großer Trennbereich – 3,5 bis 212 kDa auf demselben Gel
- Hohe Auflösung der Proteinbanden
Lieferumfang: Lieferung mit 20-fachem Laufpuffer.