Blutsenkungsapparat
Lieferant: Hecht
HECH40367010EA 126.15 EUR
HECH40367010
Blutsenkungsapparat
Klinische Diagnosesysteme Clinical instruments
Blutsenkungsapparat bestehend aus einem Edelstahl-Stativ mit Schwenkarm für Schrägstellung bei Schnellmethode.
  • Pipetten mit eingebrannter „ASSISTENT-PERMANENT“-Graduierung
Bestellinformation: Komplett mit Blutsenkungspipetten, Blutmischgläsern mit Gummistopfen, Spezial-Gummikappen (nur Makro-Methode) und Gebrauchsanweisung.
Verpackung: In einem Karton.