Kapillarsäulen, CP-Sil 88 für Dioxine
Lieferant: VARIAN
CP7498 CP7588
VARICP7498EA 1284 EUR
VARICP7498 VARICP7588
Kapillarsäulen, CP-Sil 88 für Dioxine
Chromatographiesäulen
Die CP-Sil 88-Säule verfügt über eine sehr hohe Polarität und eine spezifische Selektivität für Dioxin- und Dibenzofuran-Trennungen.
  • Die integrierte Retentionslücke verhindert Lecks und verlängert die Lebensdauer der Säule
  • 2,3,7,8-TCDD kann aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit in niedrigen Konzentrationen bestimmt werden
  • Garantierte Analyse von Dioxin-Isomeren für absolute Zuverlässigkeit der Ergebnisse
Die Säule verfügt über eine integrierte Retentionslücke, um Probleme mit der Lösungsmittelkondensation zu vermeiden. Dadurch sind wiederholte Splitless-Injektionen ohne Phasenverschlechterung möglich, was die Lebensdauer der Säule verlängert. Darüber hinaus wird durch die integrierte Retentionslücke die Datenqualität erheblich verbessert.