PP1-Lösung (Acetonitril: Ameisensäure 96% (100:5 v/v))
Gefahr
799562E
PP1-Lösung (Acetonitril: Ameisensäure 96% (100:5 v/v))
PP1-Lösung (Acetonitril: Ameisensäure 96% (100:5 v/v))
Lagertemperatur: Raumtemperatur
UN: 2924
ADR: 3,II