Caps for sample tubes, tamper evident
Lieferant: Simport Scientific
Simport®
SIMPT552WEA 125 EUR
SIMPT552W SIMPT552WTP SIMPT552-30WTP SIMPT552-7WTP SIMPT552-30W 720-0574 216-1007
Caps for sample tubes, tamper evident
Verschlüsse Verschlüsse für Reagenz- und Probenröhrchen
Caps made of PE feature a long skirt and a super fast thread design allowing them to be removed or sealed with a single turn. Caps are designed with flexible sealing lip which provides leakproof seal.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904