Kompaktes Doppeleimer-System
Lieferant: Contec
141-0986EA 109 EUR
141-0986 141-0985 141-0984
Kompaktes Doppeleimer-System
Mopps
Edelstahl-Wagen mit abnehmbarem Griff und zwei Polypropylen-Eimern à 20 l (5 Gallonen). Dieses Eimersystem besteht aus einen Edelstahl-Wagen mit zwei autoklavierbarem Polypropylen-Eimern (grau und rot) und Optionen für eine schwere Auswringer-Presse aus Edelstahl oder einen Flachmopp-Wringer (separat erhältlich). Das kompakte Design verbessert die Manövrierbarkeit und reduziert den Platzbedarf. Der Wagen 2757 verfügt über einen abnehmbaren Griff zur leichteren Autoklavierung und Lagerung.
  • Ideal für Reinräume und kontrollierte Umgebungen mit kleinen Autoklaven oder begrenztem Lagerraum
  • Kompatibel mit allen Contec Mopps, je nach Wahl des Wringers
Der robuste und dennoch leichte Wagen verfügt über vier Laufrollen: zwei feste und zwei bewegliche, die leicht mit dem Fuß feststellbar sind. Das System kann mit zwei oder drei Eimern verwendet werden, je nach Reinigungsprotokoll. Ein ausziehbarer Rahmen vorne am Wagen erlaubt die Aufnahme eines zusätzlichen Eimers. Im Lieferumfang ist zudem ein Anschluss-Set aus Edelstahl enthalten, das ein Tropfen zwischen den Eimern verhindert.