Extremely powerful laboratory stirrers for highly viscous applications and intensive mixing of quantities up to 100 L (H₂O). Units automatically adjust the speed through microprocessor controlled technology within the speed range of speed range of 6 to 2000 min⁻¹ or 4 to 530 min⁻¹ (P4 models), all models have two speed ranges. Safety circuits ensure automatic cut off in anti-stall or overload conditions. The actual shaft speed and preset speed are constantly monitored and variations are adjusted automatically. This guarantees a constant speed even with changes in sample viscosities.
- Digitale Drehzahlanzeige
- Stufenlos einstellbare Drehzahl
- Rührwellen durchsteckbar
- Überlastungsschutz, Einheiten können kurzzeitig im Überlastbetrieb laufen
- Schmale Bauweise, hohe Laufruhe
- Fehlercodeanzeige
Control Modelle verfügen über eine abnehmbare Fernbedienung und ein digitales TFT-Display. Sie sind zudem mit RS 232- und USB-Schnittstelle zur Steuerung und Dokumentation aller Parameter ausgestattet. Eine integrierte Drehmoment-Trendanzeige informiert über Viskositätsänderungen der Probe.
Mehrsprachiges TFT-Display
Programmierbare Funktionen
Integrierte Temperaturmessung
Intervallbetrieb, Zeitschaltuhr, Verriegelungsfunktion
Einstellbarer Sicherheitskreis
Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 40
Zubehörinformationen: Temperature sensors are sold separately.
Bestellinformation: Lieferung ohne Zubehör. Eine breite Palette an Zubehör kann separat bestellt werden.