4-Fluor-3-iodbenzaldehyd ≥97%

Achtung

H33615.MDEA 114 EUR
H33615.MD H33615.03
4-Fluor-3-iodbenzaldehyd ≥97%
4-Fluoro-3-iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₄OFI
Schmelzpunkt: 65…67 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08236850
CAS-Nummer: 227609-88-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR