Phenylchloracetat
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBKM04451.1EA
0
EUR
MAYBKM04451.1
MAYBKM04451.10
MAYBKM04451.50
Phenylchloracetat
Phenylchloracetat
Formel:
C₈H₇ClO₂ |
CAS-Nummer:
620-73-5 EINECS: 210-650-9 |