(2-Chlor-6-fluor-3-methylphenyl)essigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM LTD (CHEMPUR)
FLUO005660-2.5GEA
0
EUR
FLUO005660-2.5G
FLUO005660.1G
(2-Chlor-6-fluor-3-methylphenyl)essigsäure
(2-Chlor-6-fluor-3-methylphenyl)essigsäure
Formel:
C₉H₈ClFO₂ Molecular Weight: 202,61 |
MDL:
MFCD01631365 CAS-Nummer: 261762-92-9 |