2,4-Dichlor-3-formylpyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H34053.03EA 154 EUR
H34053.03
2,4-Dichlor-3-formylpyridin ≥97%
2,4-Dichlor-3-formylpyridin
Formel: C₆H₃Cl₂NO
Molecular Weight: 176,00 g/mol
Schmelzpunkt: 72…75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07437909
CAS-Nummer: 134031-24-6