3,4-Dichlorbenzylmercaptan
Lieferant: CHEMPUR
CHMPFL13511.POREA
0
EUR
FLUO013511.1G
CHMPFL13511.POR
FLUO013511.5G
3,4-Dichlorbenzylmercaptan
3,4-Dichlorbenzylmercaptan
Formel:
C₇H₆Cl₂S Molecular Weight: 193,10 g/mol |
MDL:
MFCD00039651 CAS-Nummer: 36480-40-7 EINECS: 253-054-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III |