(1-Hexadecyl)tributylphosphoniumbromid ≥98%
Lieferant: ABCR GMBH
Achtung
ABCRAB121580.0010EA 0 EUR
ABCRAB121580.0010
(1-Hexadecyl)tributylphosphoniumbromid ≥98%
(1-Hexadecyl)tributylphosphoniumbromid
Formel: C₂₈H₆₀BrP
Molecular Weight: 507,65 g/mol
Schmelzpunkt: 54…56 °C
MDL: MFCD00011775
CAS-Nummer: 14937-45-2
EINECS: 239-014-9