α,α,α,2,6-Pentafluortoluol
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBOR-5680-25GEA 374 EUR
COBBOR-5680-25G
α,α,α,2,6-Pentafluortoluol
α,α,α,2,6-Pentafluortoluol
Formel: C₇H₃F₅
MDL: MFCD03412213
CAS-Nummer: 64248-60-8