Quecksilber-Standardlösung, 100 mg/l Hg in 5%iger Salpetersäure Standard für die ICP-MS
Lieferant: CPAchem
ACSDM324.5NP.L1EA
101
EUR
ACSDM324.5NP.L1
Quecksilber-Standardlösung, 100 mg/l Hg in 5%iger Salpetersäure Standard für die ICP-MS
Standards
Kationischer Standards
Quecksilber-Standards