Ethinyltributylzinn
Lieferant: FLUOROCHEM LTD (CHEMPUR)
|
Gefahr
|
FLUOSNE4900.10GEA
587
EUR
FLUOSNE4900.10G
Ethinyltributylzinn
Ethynyltributyltin
Formel:
C₁₄H₂₈Sn Molecular Weight: 315,09 |
MDL:
MFCD00009420 CAS-Nummer: 994-89-8 UN: 2788 ADR: 6.1,III |