Chlormethylchlorformiat
Lieferant: ABCR GMBH
ABCRAB139652.0025EA 0 EUR
ABCRAB139652.0025
Chlormethylchlorformiat
Chlormethylchlorformiat
Formel: C₂H₂Cl₂O₂
Molecular Weight: 128,94 g/mol
MDL: MFCD00077688
CAS-Nummer: 22128-62-7
EINECS: 244-793-3
UN: 2745
ADR: 6.1,II