Hafnium(IV)-tert-butanolat ≥99,9% (Hf-Basis) <1.5%-Zr
Lieferant: ABCR GMBH
|
Achtung
|
ABCRAB106072.0010EA
0
EUR
ABCRAB106072.0010
Hafnium(IV)-tert-butanolat ≥99,9% (Hf-Basis) <1.5%-Zr
Hafnium(IV)-tert-butanolat
Alkoxide, Metal Alkoxides, Volatile Precursors for CVD
Formel:
C₁₆H₃₆HfO₄ Molecular Weight: 470,94 g/mol Siedepunkt: 90 °C (5 mmHg) Schmelzpunkt: 8 °C Dichte: 1,166 |
MDL:
MFCD00070458 CAS-Nummer: 2172-02-3 |