Sulfurylchlorid 1 M in Dichlormethan
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: SchwefelsäuredichloridSulfonylchloridSulfuryldichlorid
H31899.APEA 53.4 EUR
H31899.AP
Sulfurylchlorid 1 M in Dichlormethan
Sulfurylchlorid
Formel: Cl₂O₂S
Molecular Weight: 134,97 g/mol
Dichte: 1,352
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011451
CAS-Nummer: 7791-25-5
EINECS: 232-245-6
ADR: 8,III