(±)-Campherchinon 99%
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO154570500EA 333 EUR
ACRO154570500 ACRO154570050 ACRO154570100
(±)-Campherchinon 99%
(±)-Campherchinon
Formel: C₁₀H₁₄O₂
Molecular Weight: 166,22 g/mol
Schmelzpunkt: 198…202 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00064160
CAS-Nummer: 10373-78-1
EINECS: 233-814-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 204 °C
GC ≥98.5 %