Phosphoryltribromid 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Phosphor(V)tribromidoxidPhosphoroxidtribromidPhosphoroxybromidPhosphor(V)oxybromid
ACRO388451000EA 498 EUR
ACRO388451000 ACRO388450100 ACRO388450250
Phosphoryltribromid 95%
Phosphoryltribromid
Formel: Br₃OP
Molecular Weight: 286,69 g/mol
Siedepunkt: 192 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 56 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00036298
CAS-Nummer: 7789-59-5
EINECS: 232-177-7
UN: 1939
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07505
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to grey-brown Crystals or fused mass
Titration Argentometric ≥94 %