3-Formyl-6-methoxypyridin
Lieferant: ASTATECH, INC.
ASTA64881EA 0 EUR
ASTA64881
3-Formyl-6-methoxypyridin
3-Formyl-6-methoxypyridin
Formel: C₇H₇NO₂
Molecular Weight: 137,14 g/mol
MDL: MFCD02683446
CAS-Nummer: 65873-72-5