4-Chlorphenylharnstoff
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11492000EA
53
EUR
EHERC11492000
4-Chlorphenylharnstoff
4-Chlorphenylharnstoff
Formel:
C₇H₇ClN₂O |
MDL:
MFCD00014788 CAS-Nummer: 140-38-5 EINECS: 205-412-6 |