5-Methoxytryptamin
Lieferant: CHEMPUR
FLUO019999.5GEA 43.4 EUR
FLUO019999.5G CHMPFL19999.POR FLUO019999.2.5G FLUO019999.1G
5-Methoxytryptamin
5-Methoxytryptamin
Formel: C₁₁H₁₄N₂O
Molecular Weight: 190,24 g/mol
MDL: MFCD00005662
CAS-Nummer: 608-07-1
EINECS: 210-153-7