4-Methylthiobenzamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Thio-p-toluamid
, 4-Methylthiobenzoesäureamid
SIAL709786-1GEA
41.6
EUR
SIAL709786-1G
4-Methylthiobenzamid, Sigma-Aldrich®
4-Methylthiobenzamid
Formel:
C₈H₉NS Molecular Weight: 151,23 g/mol |
MDL:
MFCD00173750 CAS-Nummer: 2362-62-1 |