Natriumwolframat Dihydrat
|
Achtung
|
Synonyme:
Natriumorthowolframat Dihydrat
SERA30219.02EA
0
EUR
SERA30219.02
Natriumwolframat Dihydrat
Natriumwolframat Dihydrat
Formel:
Na₂WO₄·2H₂O Molecular Weight: 329,85 g/mol Schmelzpunkt: 100 °C Dichte: 3,23 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149190 CAS-Nummer: 10213-10-2 EINECS: 236-743-4 Merck Index: 12,08847 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...