Kaliumchlorid 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Mettler - Toledo
METT51343181EA 11.2 EUR
METT51343181
Kaliumchlorid 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung
Potassium chloride
Formel: KCl
Molecular Weight: 74,55 g/mol
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8