Tellur ≥99,99%, Bruchstücke von Barren
Lieferant: ABCR GMBH
Gefahr
ABCRAB122129.0100EA 0 EUR
ABCRAB122129.0100
Tellur ≥99,99%, Bruchstücke von Barren
Tellurium
Formel: Te
Molecular Weight: 127,6 g/mol
Siedepunkt: 989,8 °C
Schmelzpunkt: 450 °C
Dichte: 6,24
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134062
CAS-Nummer: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09273