Blei ≥99,999%, Granulat

Lieferant: ABCR GMBH
Achtung

ABCRAB120743.0250EA 0 EUR
ABCRAB120743.0250
Blei ≥99,999%, Granulat
Lead
Formel: Pb
Molecular Weight: 207,2 g/mol
Siedepunkt: 1620 °C
Schmelzpunkt: 327 °C
Dichte: 11,288
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134050
CAS-Nummer: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR