(+)-Cinchonin
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: (S)-(+)-[(4S,5R,7R)-5-Ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-7-yl]-quinolin-4-ylmethanol
MAYBSB01387.50EA 0 EUR
MAYBSB01387.50 MAYBSB01387.1
(+)-Cinchonin
(+)-Cinchonin
Formel: C₁₉H₂₂N₂O
Molecular Weight: 294,4 g/mol
Schmelzpunkt: 261…264 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064372
CAS-Nummer: 118-10-5
EINECS: 204-234-6
Merck Index: 13,02308