Butylhexanoat
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyme:
Butylcaproat
, Hexansäurebutylester
, Capronsäurebutylester
EHERC10948031EA
40
EUR
EHERC10948031
Butylhexanoat
Butylhexanoat
Formel:
C₁₀H₂₀O₂ Molecular Weight: 172,27 g/mol Siedepunkt: 207 °C (1013 hPa) Dichte: 0,866 g/cm³ (25 °C) |
MDL:
MFCD00053804 CAS-Nummer: 626-82-4 EINECS: 210-964-6 |