Tetrabutylammoniumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in Toluol 90% (v/v)/ Methanol 10% (v/v) Reag. Ph. Eur.
Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr
KRAF25055.3700EA 481 EUR
KRAF25055.3700 KRAF25055.2700
Tetrabutylammoniumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in Toluol 90% (v/v)/ Methanol 10% (v/v) Reag. Ph. Eur.
Tetrabutylammoniumhydroxid
Formel: C₁₆H₃₇NO
Molecular Weight: 259,48 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009425
CAS-Nummer: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 1992
ADR: 3,II